Stampa…
4-Bromo-5-methylisatin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
OR7044-1G OR7044-5G OR7044-25G
APOSOR7044-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7044-1G APOSOR7044-5G APOSOR7044-25G
4-Bromo-5-methylisatin
4-Bromo-5-methylisatin
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240.0534 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00560709
CAS Number: 147149-84-6