Stampa…
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7041-1G OR7041-250MG
APOSOR7041-1GEA 290 EUR
APOSOR7041-1G APOSOR7041-250MG
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00095180
CAS Number: 41894-76-2