Stampa…
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 68.4 EUR
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₈H₇Br
Peso molecolare: 183,05 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C/20,25mmHg
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,427 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000185
CAS Number: 103-64-0
EINECS: 203-131-3