Stampa…
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7029-1G OR7029-250MG OR7029-5G
APOSOR7029-1GEA 101 EUR
APOSOR7029-1G APOSOR7029-250MG APOSOR7029-5G
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,4-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235192
CAS Number: 1073-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III