Stampa…
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4,6-dimethylpyridin-3-amine
OR7028-1G OR7028-250MG OR7028-500MG OR7028-5G
APOSOR7028-1GEA 68.4 EUR
APOSOR7028-1G APOSOR7028-250MG APOSOR7028-500MG APOSOR7028-5G
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₉BrN₂
Peso molecolare: 201,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03731181
CAS Number: 104829-98-3