Stampa…
2-Amino-3-iodopyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 97.3 EUR
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopyridine 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Formula: C₅H₅IN₂
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01651885
CAS Number: 104830-06-0