Stampa…
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,3-dimethylbenzoate
OR7024-10G OR7024-1G OR7024-5G
APOSOR7024-10GEA 74.2 EUR
APOSOR7024-10G APOSOR7024-1G APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2000 g/mol
Punto di ebollizione: 104…105 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203773
CAS Number: 15012-36-9