Stampa…
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 176 EUR
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436037
CAS Number: 889676-36-2