2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenylamine
OR7021-5G
OR7021-100G
OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA
14.7
EUR
APOSOR7021-5G
APOSOR7021-100G
APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Formula:
C₆H₄BrClN₂O₂ Peso molecolare: 251,4700 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08275709 CAS Number: 827-25-8 |