Stampa…
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
OR70203-1G OR70203-10G OR70203-25G
APOSOR70203-1GEA 58.2 EUR
APOSOR70203-1G APOSOR70203-10G APOSOR70203-25G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,1700 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464221
CAS Number: 14441-90-8