Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 222 EUR
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C/1mmHg
Densità: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016857
CAS Number: 3319-15-1