m-Toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methylbenzoic acid
OR70175-500G
OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA
24.8
EUR
APOSOR70175-500G
APOSOR70175-100G
m-Toluic acid
m-Toluic acid
Formula:
C₈H₈O₂ Peso molecolare: 136.15 g/mol Punto di ebollizione: 263 Flash Pt: 150 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002523 CAS Number: 99-04-7 Merck Index: 12,09673 |