Stampa…
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 43.7 EUR
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2000 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C/3,75mmHg
Densità: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040710
CAS Number: 7473-98-5