Stampa…
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
OR70169-100G OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA 187 EUR
APOSOR70169-100G APOSOR70169-25G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formula: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
Punto di fusione: 213 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015318
CAS Number: 15629-92-2