2,5-Dibromobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Br₂O Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00462864 CAS Number: 74553-29-0 UN: 2923 ADR: 8+6.1,II |