Stampa…
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3'-Benzene-1,4-diylbisprop-2-enoyl chloride, 3,3'-(1,4-Phenylene)diacryloyl chloride
OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 209 EUR
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂
Punto di fusione: 171…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01109676
CAS Number: 35288-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III