Stampa…
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70155-1G OR70155-5G
APOSOR70155-1GEA 118 EUR
APOSOR70155-1G APOSOR70155-5G
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 161…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260887
CAS Number: 3403-47-2