Stampa…
3-Chlorocatechol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dihydroxybenzene, 3-Chlorobenzene-1,2-diol
OR70152-1G OR70152-250MG OR70152-5G
APOSOR70152-1GEA 123 EUR
APOSOR70152-1G APOSOR70152-250MG APOSOR70152-5G
3-Chlorocatechol 98%
3-Chlorocatechol
Formula: C₆H₅ClO₂
Peso molecolare: 144,55 g/mol
Punto di ebollizione: 138 °C/20mmHg
Punto di fusione: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143111
CAS Number: 4018-65-9