Stampa…
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 29.2 EUR
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Punto di ebollizione: 257…258 °C/750mmHg
Densità: 1,685 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114349
CAS Number: 873397-34-3