Stampa…
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Chloro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
OR70139-1G OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA 292 EUR
APOSOR70139-1G APOSOR70139-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Peso molecolare: 172,3740 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697413
CAS Number: 915201-06-8