Stampa…
5-Nitro-o-anisic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-5-nitrobenzoic acid
OR70137-1G OR70137-5G
APOSOR70137-1GEA 53.9 EUR
APOSOR70137-1G APOSOR70137-5G
5-Nitro-o-anisic acid
5-Nitro-o-anisic acid
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197,15 g/mol
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00527902
CAS Number: 40751-89-1