Stampa…
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70135-1G OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA 19 EUR
APOSOR70135-1G APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1700 g/mol
Punto di fusione: 162…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772841
CAS Number: 29906-67-0