1-Amino-6-bromoisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR70130-250MG
OR70130-500MG
OR70130-1G
APOSOR70130-250MGEA
69.6
EUR
APOSOR70130-250MG
APOSOR70130-500MG
APOSOR70130-1G
1-Amino-6-bromoisoquinoline
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Formula:
C₉H₇BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07374395 CAS Number: 215453-26-2 |