4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₉NO₂ Punto di ebollizione: 196 °C Densità: 0,933 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008227 CAS Number: 6346-09-4 UN: 2735 ADR: 8,III |