Stampa…
1,3-Propanedithiol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimercaptopropane
OR70117-100G OR70117-25G
APOSOR70117-100GEA 285 EUR
APOSOR70117-100G APOSOR70117-25G
1,3-Propanedithiol 97%
1,3-Propanedithiol
Formula: C₃H₈S₂
Peso molecolare: 108,23 g/mol
Punto di ebollizione: 168…170 °C
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004904
CAS Number: 109-80-8
UN: 3334
ADR: 9,III