Stampa…
1,8-Naftilenediamina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 EUR
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Naftilenediamina 99%
1,8-Naftilenediamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 205 °C/12mmHg
Punto di fusione: 62…64 °C
Flash Pt: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004033
CAS Number: 479-27-6
EINECS: 207-529-8