Stampa…
3,3'-Dimethylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 39.3 EUR
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimethylbiphenyl
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Punto di ebollizione: 286 °C/713mmHg
Punto di fusione: 44382 °C
Densità: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008534
CAS Number: 612-75-9