Stampa…
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenylhydrazine-4-sulphonic acid, 4-Hydrazinobenzenesulphonic acid, hemihydrate
OR70100-25G OR70100-100G
APOSOR70100-25GEA 69.8 EUR
APOSOR70100-25G APOSOR70100-100G
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Formula: C₆H₈N₂O₃S
Peso molecolare: 188,20 g/mol
Punto di fusione: 286 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00480958
CAS Number: 854689-07-9
EINECS: 202-694-2