Stampa…
3-Nitrobenzoylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7010-1G OR7010-5G
APOSOR7010-1GEA 58 EUR
APOSOR7010-1G APOSOR7010-5G
3-Nitrobenzoylacetonitrile
3-Nitrobenzoylacetonitrile
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 21667-64-1