Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 1 M in methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 109 EUR
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tetrabutilammonio idrossido 1 M in methanol
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3+8 II