Stampa…
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70093-1G OR70093-250MG
APOSOR70093-1GEA 115 EUR
APOSOR70093-1G APOSOR70093-250MG
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Peso molecolare: 137,6100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506702
CAS Number: 168038-14-0