Stampa…
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 109 EUR
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Formula: C₁₈H₁₂Br₃N
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009665
CAS Number: 4316-58-9