Stampa…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70089-1G OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA 582 EUR
APOSOR70089-1G APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formula: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Punto di fusione: 243 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012415
CAS Number: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6