Stampa…
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 71.2 EUR
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Formula: C₂₀H₂₇P
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862440
CAS Number: 224311-51-7