Stampa…
2-Chloro-9,10-anthraquinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70084-50G OR70084-25G
APOSOR70084-50GEA 0 EUR
APOSOR70084-50G APOSOR70084-25G
2-Chloro-9,10-anthraquinone
2-Chloro-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 292 °C/30mmHg
Punto di fusione: 207…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001227
CAS Number: 131-09-9