Stampa…
3,4-Dichlorobenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR70083-100G OR70083-25G
APOSOR70083-100GEA 87.3 EUR
APOSOR70083-100G APOSOR70083-25G
3,4-Dichlorobenzophenone
3,4-Dichlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
Peso molecolare: 251,11 g/mol
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000552
CAS Number: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5