α-Naftolbenzeina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Naftolbenzeina
OR70081-25G
OR70081-100G
APOSOR70081-25GEA
155
EUR
APOSOR70081-25G
APOSOR70081-100G
α-Naftolbenzeina
α-Naftolbenzeina
Formula:
C₂₇H₁₈O₂ Punto di fusione: ca 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078492 CAS Number: 145-50-6 EINECS: 205-656-3 |