Stampa…
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70078-1G OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA 720 EUR
APOSOR70078-1G APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Formula: C₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08059952
CAS Number: 58885-60-2