Stampa…
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70077-10G OR70077-1G OR70077-5G OR70077-25G
APOSOR70077-10GEA 248 EUR
APOSOR70077-10G APOSOR70077-1G APOSOR70077-5G APOSOR70077-25G
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08234653
CAS Number: 164650-68-4