Stampa…
2,5-Dibromo-p-xylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70071-500G OR70071-100G OR70071-25G
APOSOR70071-500GEA 214 EUR
APOSOR70071-500G APOSOR70071-100G APOSOR70071-25G
2,5-Dibromo-p-xylene 95%
2,5-Dibromo-p-xylene
Formula: C₈H₈Br₂
Punto di ebollizione: 261 °C
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000091
CAS Number: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III