Stampa…
2-Pentynoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pent-2-ynoic acid
OR70066-1G OR70066-25G OR70066-5G
APOSOR70066-1GEA 79.9 EUR
APOSOR70066-1G APOSOR70066-25G APOSOR70066-5G
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98.10 g/mol
Punto di fusione: 47…53 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014370
CAS Number: 5963-77-9