5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7006-5G
OR7006-1G
OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA
43.5
EUR
APOSOR7006-5G
APOSOR7006-1G
APOSOR7006-10G
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid
Formula:
C₁₀H₉BrO₃ Peso molecolare: 257.08 g/mol Punto di fusione: 224…227 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017596 CAS Number: 40803-53-0 |