Stampa…
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
OR70059-100G OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA 205 EUR
APOSOR70059-100G APOSOR70059-25G
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₉H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 231,09 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C
Densità: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320499
CAS Number: 24856-58-4