Stampa…
2-Iodobiphenyl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
OR70057-100G OR70057-25G OR70057-5G
APOSOR70057-100GEA 367 EUR
APOSOR70057-100G APOSOR70057-25G APOSOR70057-5G
2-Iodobiphenyl 95%
2-Iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₉I
Peso molecolare: 280,11 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039396
CAS Number: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3