Stampa…
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 43.5 EUR
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formula: C₇H₁₅NO₃
Punto di ebollizione: 92 °C/0,22mmHg
Densità: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056657
CAS Number: 26690-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III