4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₁Br Punto di fusione: 136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00466236 CAS Number: 50670-49-0 |