Stampa…
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70050-100G OR70050-25G OR70050-5G
APOSOR70050-100GEA 328 EUR
APOSOR70050-100G APOSOR70050-25G APOSOR70050-5G
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, grado tecnico
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di fusione: 39…42 °C
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863693
CAS Number: 40398-03-6