Stampa…
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7005-1G OR7005-5G
APOSOR7005-1GEA 73 EUR
APOSOR7005-1G APOSOR7005-5G
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₆BNO₃
Punto di fusione: 195…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027209
CAS Number: 330793-46-9