Stampa…
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 101 EUR
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Punto di ebollizione: 54…55 °C/7mmHg
Densità: 1,0609 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03789633
CAS Number: 77342-93-9