3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁BrO Punto di ebollizione: 63…65 °C/5mmHg Densità: 1,432 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08235012 CAS Number: 116131-44-3 UN: 3265 ADR: 8,III |